Learn More
3-méthyl-1,2-cyclopentanedione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10387450
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-70-8
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Numéro MDL MFCD00001417
Clé InChI OACYKCIZDVVNJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1,2-cyclopentanedione, 1,2-cyclopentanedione, 3-methyl, methylcyclopentenolone diketo form, fema no. 2700, methylcyclopentenolone natural, kentonarome, benzil-related compound, 45, 3-methyl-1,2-cyclopentanedione maple lactone, maple lactone mcp, methyl-cyclopentenolone
CID PubChem 61209
Nom IUPAC 3-méthylcyclopentane-1,2-dione
SMILES CC1CCC(=O)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 105.0°C to 110.0°C
Couleur Blanc
Densité 100g/mL
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 07, I, 310
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 3-Methyl-1,2-cyclopentanedione