Learn More
3-méthyl-1,2-cyclopentanediol, mélange de diastéréomères, 95 %, Thermo Scientific™
23.70€ - 284.00€
Identifiants chimiques
CAS | 27583-37-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.16 |
Numéro MDL | MFCD00019285 |
Clé InChI | KANFKJUPLALTDB-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, 1,2-cyclopentanediol, 3-methyl, 3-methylcyclopentan-1,2-diol, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 3-methylcyclopentanediol, acmc-20an1b, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol #, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol mixture of isomers |
CID PubChem | 33945 |
Nom IUPAC | 3-méthylcyclopentane-1,2-diol |
SMILES | CC1CCC(O)C1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20440.03 |
1 g | N/A | ||||||
11474397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20440.06 |
5 g |
83.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11484397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20440.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
27583-37-5 | |
116.16 | |
KANFKJUPLALTDB-UHFFFAOYNA-N | |
33945 | |
CC1CCC(O)C1O |
C6H12O2 | |
MFCD00019285 | |
3-methyl-1,2-cyclopentanediol, 1,2-cyclopentanediol, 3-methyl, 3-methylcyclopentan-1,2-diol, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 3-methylcyclopentanediol, acmc-20an1b, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol #, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol mixture of isomers | |
3-méthylcyclopentane-1,2-diol |
Spécification
3-Methyl-1,2-cyclopentanediol | |
27583-37-5 | |
MFCD00019285 | |
KANFKJUPLALTDB-UHFFFAOYNA-N | |
3-méthylcyclopentane-1,2-diol | |
33945 | |
95% |
mixture of diastereomers | |
C6H12O2 | |
3-methyl-1,2-cyclopentanediol, 1,2-cyclopentanediol, 3-methyl, 3-methylcyclopentan-1,2-diol, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol, mixture of diastereomers, 3-methylcyclopentanediol, acmc-20an1b, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol #, 3-methyl-1,2-cyclopentanediol mixture of isomers | |
CC1CCC(O)C1O | |
116.16 | |
116.16 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante