Learn More
3-méthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10186753
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7295-76-3
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00673022
Clé InChI UMJSCPRVCHMLSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3-methoxy, beta-methoxypyridine, 3-methyoxypyridine, unii-xv2a2d8595, .beta.-methoxypyridine, 3-methoxy pyridine, 3-methoxypiridine, 3-methoxy-pyridine, pubchem15370, acmc-209oov
CID PubChem 23719
Nom IUPAC 3-méthoxypyridine
SMILES COC1=CN=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxypyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0830g/mL
Point d’ébullition 65°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.083
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Methoxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.