Learn More
Iodure de 3-méthoxyphénylzinc, 0,5M en THF, emballée sous Argon dans des flacons ChemSeal refermables, Thermo Scientific™
Code produit. 15455435
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxyphenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 300825-30-3
Densité 0.999
Formule moléculaire C7H7IOZn
Numéro MDL MFCD01311443
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme 3-methoxyphenylzinc iodide, 3-methoxyphenylzinc iodide solution, zinc, iodo 3-methoxyphenyl, 3-methoxyphenylzinciodide, iodo 3-methoxyphenyl zinc, 3-methoxyphenylzinc iodide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-methoxyphenylzinc iodide solution, 0.5 m in thf, 3-methoxyphenylzinc iodide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI GZPQUUMHBPXZTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=C[C-]=CC=C1.[Zn+]I
Nom IUPAC Iodozinc(1+) ; méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 299.416
CID PubChem 4191416
Poids de la formule 299.42