Learn More
Chlorure de 3-méthoxybenzylmagnésium, 0,25M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15491056
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3-méthoxybenzylmagnésium est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 26905-40-8
Couleur Marron à gris
Formule moléculaire C8H9ClMgO
Numéro MDL MFCD01319896
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 3-methoxybenzylmagnesium chloride, 3-methoxybenzyl magnesiumchloride, 3-methoxybenzyl magnesium chloride, zpcuemlxjgelgi-uhfffaoysa-m, magnesium,chloro 3-methoxyphenyl methyl, 3-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 3-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Clé InChI ZPCUEMLXJGELGI-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=CC(C[Mg]Cl)=C1
Nom IUPAC magnesium(2+) (3-methoxyphenyl)methanide chloride
Poids moléculaire (g/mol) 180.91
CID PubChem 11263864
Poids de la formule 180.92
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M in 2-MeTHF
Forme physique Liquide