Learn More
3-(Méthacryloyloxy)propyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
26.30€ - 144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2530-85-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H20O5Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 248.35 |
Numéro MDL | MFCD00008593 |
Clé InChI | XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester |
CID PubChem | 17318 |
Nom IUPAC | 2-Méthylprop-2-énoate de 3-triméthoxysilylpropyl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15493157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17714.18 |
50 g |
26.30€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17714.22 |
100 g |
44.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15403167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17714.30 |
250 g | |||||||
11395119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17714.36 |
500 g |
144.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane (MPS) acts as a functional comonomer, which is used to prepare polystyrene latex having silanol by emulsion polymerization. It is used in the preparation of polymers in association with other monomers like vinyl acetate, acrylic acid and methyl acrylic acid used in coating, adhesive and sealing agents, which provides excellent adhesion and durability. The composite materials made from unsaturated polyester by using MPS improve mechanical property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-(méthacryloyloxy)propyltriméthoxysilane (MPS) agit comme un comonomère fonctionnel qui est utilisé pour préparer le latex de polystyrène ayant du silanol par polymérisation en émulsion. Il est utilisé dans la préparation de polymères en association avec d’autres monomères tels que l’acétate de vinyle, l’acide acrylique et l’acide méthylique utilisés dans les revêtements, les adhésifs et les agents d’étanchéité, ce qui offre une excellente adhérence et durabilité. Les matériaux composites en polyester non saturé en utilisant le MPS améliorent la propriété mécanique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
2530-85-0 | |
248.35 | |
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N | |
17318 |
C10H20O5Si | |
MFCD00008593 | |
3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester | |
2-Méthylprop-2-énoate de 3-triméthoxysilylpropyl |
Spécification
190°C | |
2530-85-0 | |
MFCD00008593 | |
92°C | |
Miscible with water. | |
CO[Si](CCCOC(=O)C(C)=C)(OC)OC | |
248.35 | |
248.35 | |
1.431 | |
1.045 |
3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane | |
C10H20O5Si | |
1952435 | |
3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester | |
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N | |
2-Méthylprop-2-énoate de 3-triméthoxysilylpropyl | |
17318 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 219-785-8
missing translation for 'rtecsNumber' : UC0230000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche