Learn More
(3-mercaptopropyl)triéthoxysilane, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494687
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It can improve the properties of the mineral-filled elastomer, including modulus, tensile and tear strength, heat buildup, abrasion resistance, resilience. It can be used as a pretreatment on minerals or added at the time of compounding. Mineral-reinforced rubbers such as shoe soles, rollers, wheels, white sidewalls, wire and cable insulation are the common case (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane, could be used in. It also finds it uses as an intermediate, in polymer and tire manufacture, and as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut améliorer les propriétés de l’élastomère rempli de minéraux, notamment en ce qui concerne le module, la résistance à la traction et à la déchirure, l’accumulation de chaleur, la résistance à l’abrasion, la résilience. Il peut être utilisé comme prétraitement sur les minéraux ou ajouté au moment du mélange. Les caoutchoucs à renforcement minéral tels que ceux employés dans les semelles de chaussures, les rouleaux, les roues, les flancs blancs, l’isolation des fils et des câbles constituent des cas courants d’utilisation du (3-mercaptopropyl)triéthoxysilane. Ce produit est également utilisé comme intermédiaire, dans la fabrication de polymères et de pneus, et comme réactif de laboratoire.
Solubilité
S’hydrolyse lentement dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’air et de l’eau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14814-09-6
Formule moléculaire C9H22O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 238.417
Numéro MDL MFCD00053924
Clé InChI DCQBZYNUSLHVJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-mercaptopropyltriethoxysilane, 3-mercaptopropyl triethoxysilane, 3-triethoxysilyl propane-1-thiol, 1-propanethiol, 3-triethoxysilyl, 3-triethoxysilyl propanethiol, unii-z069rx894n, triethoxy 3-mercaptopropyl silane, 3-triethoxysilyl propyl mercaptan, gamma-mercaptopropyl triethoxysilane, silane, 3-mercaptopropyl triethoxy
CID PubChem 84658
Nom IUPAC 3-(triéthoxysilyl)-1-propanethiol
SMILES CCO[Si](CCCS)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 210°C
Nom chimique ou matériau (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Quantité 25 g
Formule linéaire (CH3CH2O)3Si(CH2)3SH
Beilstein 2039575
Point d’éclair 88°C (190°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes slowly in water.
Poids de la formule 238.42
Pourcentage de pureté 94%
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.437
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 0.98
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane