Learn More
3-iodothiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15224754
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10486-61-0
Formule moléculaire C4H3IS
Poids moléculaire (g/mol) 210.03
Numéro MDL MFCD00037901
Clé InChI WGKRMQIQXMJVFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 3-iodo, 3-iodothiophene, stab. with copper, 3-lodothiophene, 3-iodo-thiophene, 3-iodanylthiophene, 3-thienyl iodide, thien-3-yl iodide, pubchem16213, acmc-2098dn
CID PubChem 66332
Nom IUPAC 3-iodothiophene
SMILES IC1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodothiophene
Point de fusion -13.0°C
Densité 2.0660g/mL
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 78°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 2.066
Poids de la formule 210.03
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Iodothiophene, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.