Learn More
Acide 3-iodopropionique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.80€ - 78.30€
Identifiants chimiques
CAS | 141-76-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5IO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 199.98 |
Numéro MDL | MFCD00002765 |
Clé InChI | KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid |
CID PubChem | 8856 |
Nom IUPAC | 3-iodopropanoic acid |
SMILES | OC(=O)CCI |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02655.06 |
5 g |
24.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337785
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02655.14 |
25 g |
78.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
141-76-4 | |
199.98 | |
KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N | |
8856 | |
OC(=O)CCI |
C3H5IO2 | |
MFCD00002765 | |
3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid | |
3-iodopropanoic acid |
Specifications
3-Iodopropionic acid | |
80°C to 83°C | |
MFCD00002765 | |
1699514 | |
3-iodopropionic acid, propanoic acid, 3-iodo, beta-iodopropionic acid, propionic acid, 3-iodo, iodopropanoic acid, 3-iodo-propionic acid, .beta.-iodopropionic acid, iodo-propanoic acid, b-iodopropionic acid, 3-iodo-propanoic acid | |
OC(=O)CCI | |
199.98 | |
199.98 |
141-76-4 | |
C3H5IO2 | |
UN3261 | |
Light sensitive | |
KMRNTNDWADEIIX-UHFFFAOYSA-N | |
3-iodopropanoic acid | |
8856 | |
99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 205-499-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UF4900000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only