Learn More
3-iodochromone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
109.00€ - 294.00€
Identifiants chimiques
CAS | 122775-34-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H5IO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 272.04 |
Numéro MDL | MFCD09475514 |
Clé InChI | SZDBDDKQJHHRGH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-iodochromone, 3-iodo-4h-chromen-4-one, 3-iodo-4h-benzopyran-4-one |
CID PubChem | 10901720 |
Nom IUPAC | 3-iodo-4H-chromen-4-one |
SMILES | IC1=COC2=CC=CC=C2C1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15407237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34295.MD |
250 mg |
109.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15497227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34295.03 |
1 g |
294.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Iodochromone is used in the synthesis of 2-(N-azolyl)chromones, 3-azolylthiochromones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications3-iodochromone est utilisé dans la synthèse des 2-(N-azolyl)chromones, 3-azolylthiochromes.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans l‘obscurité. Conserver à l’abri des agents oxydants et de la lumière.
Identifiants chimiques
122775-34-2 | |
272.04 | |
SZDBDDKQJHHRGH-UHFFFAOYSA-N | |
10901720 | |
IC1=COC2=CC=CC=C2C1=O |
C9H5IO2 | |
MFCD09475514 | |
3-iodochromone, 3-iodo-4h-chromen-4-one, 3-iodo-4h-benzopyran-4-one | |
3-iodo-4H-chromen-4-one |
Spécification
3-Iodochromone | |
95°C to 97°C | |
MFCD09475514 | |
3-iodochromone, 3-iodo-4h-chromen-4-one, 3-iodo-4h-benzopyran-4-one | |
IC1=COC2=CC=CC=C2C1=O | |
272.04 | |
272.04 |
122775-34-2 | |
C9H5IO2 | |
Light sensitive | |
SZDBDDKQJHHRGH-UHFFFAOYSA-N | |
3-iodo-4H-chromen-4-one | |
10901720 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H319
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P270-P280i-P301+P312-P305+P351+P338-P330-P501c
H302-H319
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only