Learn More
Sel de potassium de sulfate de 3-indoxyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
61.10€ - 846.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2642-37-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6KNO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.297 |
Numéro MDL | MFCD00037931 |
Clé InChI | MDAWATNFDJIBBD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | potassium 1h-indol-3-yl sulfate, urinary indican, potassium indol-3-yl sulfate, indican urinary, indol-3-yl potassium sulfate, indoxyl sulfate potassium salt, potassium indol-3-yl sulphate, unii-567hmw942w, indol-3-ol, potassium sulfate, indol-3-yl sulfate, potassium salt |
CID PubChem | 5177095 |
Nom IUPAC | Potassium ; sulfate 1H-indol-3-yl |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OS(=O)(=O)[O-].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11408956
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17079.01 |
0.25 g |
61.10€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17079.03 |
1 g |
195.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17079.06 |
5 g |
846.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2642-37-7 | |
251.297 | |
MDAWATNFDJIBBD-UHFFFAOYSA-M | |
5177095 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OS(=O)(=O)[O-].[K+] |
C8H6KNO4S | |
MFCD00037931 | |
potassium 1h-indol-3-yl sulfate, urinary indican, potassium indol-3-yl sulfate, indican urinary, indol-3-yl potassium sulfate, indoxyl sulfate potassium salt, potassium indol-3-yl sulphate, unii-567hmw942w, indol-3-ol, potassium sulfate, indol-3-yl sulfate, potassium salt | |
Potassium ; sulfate 1H-indol-3-yl |
Spécification
3-Indoxyl sulfate potassium salt | |
165°C (decomposition) | |
MFCD00037931 | |
Light sensitive | |
MDAWATNFDJIBBD-UHFFFAOYSA-M | |
Potassium ; sulfate 1H-indol-3-yl | |
5177095 | |
97% |
2642-37-7 | |
C8H6KNO4S | |
3921324 | |
potassium 1h-indol-3-yl sulfate, urinary indican, potassium indol-3-yl sulfate, indican urinary, indol-3-yl potassium sulfate, indoxyl sulfate potassium salt, potassium indol-3-yl sulphate, unii-567hmw942w, indol-3-ol, potassium sulfate, indol-3-yl sulfate, potassium salt | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)OS(=O)(=O)[O-].[K+] | |
251.297 | |
251.31 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 220-145-5
missing translation for 'rtecsNumber' : NM3200000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO – Research Use Only