Learn More
Hydrochlorure de 3-hydroxytyramine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
58.50€ - 363.00€
Identifiants chimiques
CAS | 62-31-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 189.64 |
Numéro MDL | MFCD00012898 |
Clé InChI | CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril |
CID PubChem | 65340 |
Nom IUPAC | 4-(2-aminoéthyl) benzène-1,2-diol; chlorhydrate |
SMILES | [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10152680
|
Thermo Scientific Acros
122000100 |
10 g | Flacon en verre |
58.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10428850
|
Thermo Scientific Acros
122000250 |
25 g | Flacon en verre |
109.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10454975
|
Thermo Scientific Acros
122001000 |
100 g | Flacon en verre |
363.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
62-31-7 | |
189.64 | |
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N | |
65340 | |
[H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1 |
C8H12ClNO2 | |
MFCD00012898 | |
dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril | |
4-(2-aminoéthyl) benzène-1,2-diol; chlorhydrate |
Spécification
3-Hydroxytyramine hydrochloride | |
98.5 | |
241°C to 243°C | |
0.5% max. (105°C, 2 hrs) | |
99% | |
(HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl | |
13, I, 325 | |
dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril | |
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N | |
4-(2-aminoéthyl) benzène-1,2-diol; chlorhydrate | |
65340 | |
99% |
62-31-7 | |
100.0 | |
Blanc | |
Authentique | |
C8H12ClNO2 | |
MFCD00012898 | |
15, 3470 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol and hot 95% ethanol,practically insoluble in ether,chloroform,,benzene and toluene | |
[H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1 | |
189.64 | |
189.64 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-527-8
RUO – Research Use Only