Learn More
Acide 3-hydroxyphénylacétique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10182820
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-37-4
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00004337
Clé InChI FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
CID PubChem 12122
ChEBI CHEBI:17445
Nom IUPAC Acide 2-(3-hydroxyphényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyphenylacetic acid
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128.0°C to 131.0°C
Couleur Beige-marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10, 189
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxyphenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.