Learn More
3-hydroxybenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
67.50€ - 255.00€
Identifiants chimiques
CAS | 873-62-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.123 |
Numéro MDL | MFCD00002252 |
Clé InChI | SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-cyanophenol, m-hydroxybenzonitrile, m-cyanophenol, benzonitrile, 3-hydroxy, benzonitrile, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzonitrile, 3-cyano phenol, 3-cyano-phenol, 3-hydroxy benzonitrile, pubchem13113 |
CID PubChem | 13394 |
Nom IUPAC | 3-hydroxybenzonitrile |
SMILES | C1=CC(=CC(=C1)O)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21702.06 |
5 g |
67.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21702.14 |
25 g |
255.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Hydroxybenzonitrile, is an intermediate that can be used for the synthesis of new Serotonin 5-HT1A receptor agonists having antinociceptive activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 3-hydroxybenzonitrile est un intermédiaire qui peut être utilisé pour la synthèse de nouveaux antagonistes du récepteur de la sérotonine 5-HT1A ayant une activité antinociceptive in vivo.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
873-62-1 | |
119.123 | |
SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N | |
13394 | |
C1=CC(=CC(=C1)O)C#N |
C7H5NO | |
MFCD00002252 | |
3-cyanophenol, m-hydroxybenzonitrile, m-cyanophenol, benzonitrile, 3-hydroxy, benzonitrile, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzonitrile, 3-cyano phenol, 3-cyano-phenol, 3-hydroxy benzonitrile, pubchem13113 | |
3-hydroxybenzonitrile |
Spécification
3-Hydroxybenzonitrile | |
78°C to 81°C | |
MFCD00002252 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC(=CC(=C1)O)C#N | |
119.123 | |
119.12 |
873-62-1 | |
C7H5NO | |
3-cyanophenol, m-hydroxybenzonitrile, m-cyanophenol, benzonitrile, 3-hydroxy, benzonitrile, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzonitrile, 3-cyano phenol, 3-cyano-phenol, 3-hydroxy benzonitrile, pubchem13113 | |
SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N | |
3-hydroxybenzonitrile | |
13394 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 212-845-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only