Learn More
Acide 3-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.69€ - 321.60€
Identifiants chimiques
CAS | 99-06-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.12 |
Numéro MDL | MFCD00002506 |
Clé InChI | IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova |
CID PubChem | 7420 |
ChEBI | CHEBI:30764 |
Nom IUPAC | Acide 3-hydroxybenzoïque |
SMILES | OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10774051
|
Thermo Scientific Acros
120981000 |
100 g |
37.69€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10497880
|
Thermo Scientific Acros
120985000 |
500 g |
86.23€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10331334
|
Thermo Scientific Acros
120980025 |
2.5 kg |
321.60€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
99-06-9 | |
138.12 | |
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N | |
7420 | |
Acide 3-hydroxybenzoïque |
C7H6O3 | |
MFCD00002506 | |
m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova | |
CHEBI:30764 | |
OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1 |
Spécification
3-Hydroxybenzoic acid | |
99-06-9 | |
100.0 | |
Blanc | |
Authentique | |
Flacon en plastique | |
HOC6H4CO2H | |
10, 134 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot alcohol and ether | |
OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1 | |
138.12 | |
CHEBI:30764 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
201.0°C to 204.0°C | |
220°C | |
99% | |
C7H6O3 | |
MFCD00002506 | |
m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova | |
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-hydroxybenzoïque | |
7420 | |
138.12 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-726-5
missing translation for 'rtecsNumber' : DH1924980
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Hydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only