Learn More
3-hydroxy-2-méthyl-4-pyrone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10494925
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-71-8
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Numéro MDL MFCD00006578
Clé InChI XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl
CID PubChem 8369
ChEBI CHEBI:69438
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 164°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 170°C (100.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 % min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Merck Index 15, 5777
Informations sur la solubilité Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and propylene glycol,sparingly soluble in benzene and ether
Nom IUPAC 3-hydroxy-2-méthyl-4H-pyran-4-one
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.