Learn More
3-hydroxy-2-méthyl-4-pyrone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
39.50€ - 134.67€
Identifiants chimiques
CAS | 118-71-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.11 |
Numéro MDL | MFCD00006578 |
Clé InChI | XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl |
CID PubChem | 8369 |
ChEBI | CHEBI:69438 |
Nom IUPAC | 3-hydroxy-2-méthylpyran-4-one |
SMILES | CC1=C(O)C(=O)C=CO1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439612
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10735.14 |
25 g |
39.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449612
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10735.22 |
100 g |
134.67€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
118-71-8 | |
126.11 | |
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N | |
8369 | |
3-hydroxy-2-méthylpyran-4-one |
C6H6O3 | |
MFCD00006578 | |
maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl | |
CHEBI:69438 | |
CC1=C(O)C(=O)C=CO1 |
Spécification
3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone | |
161°C to 165°C | |
95°C (203°F) | |
MFCD00006578 | |
14,5713 | |
XPCTZQVDEJYUGT-UHFFFAOYSA-N | |
3-hydroxy-2-méthylpyran-4-one | |
8369 | |
126.11 |
118-71-8 | |
170°C (100 mmHg) | |
C6H6O3 | |
112169 | |
maltol, 3-hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-hydroxy-2-methyl-4h-pyran-4-one, larixinic acid, talmon, palatone, vetol, larixic acid, corps praline, 4h-pyran-4-one, 3-hydroxy-2-methyl | |
CC1=C(O)C(=O)C=CO1 | |
126.11 | |
CHEBI:69438 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 204-271-8
missing translation for 'rtecsNumber' : UQ1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante