Learn More
3-glycidoxypropyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.10€ - 892.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2530-83-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H20O5Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.34 |
Clé InChI | BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane |
CID PubChem | 17317 |
Nom IUPAC | Triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane |
SMILES | CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10791101
|
Thermo Scientific Acros
216540050 |
5 g | Flacon en verre |
27.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10402221
|
Thermo Scientific Acros
216541000 |
100 g | Flacon en verre |
75.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697012
|
Thermo Scientific Acros
216545000 |
500 g | Flacon en verre |
227.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985821
|
Thermo Scientific Acros
216540025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
892.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2530-83-8 | |
236.34 | |
3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane | |
Triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane |
C9H20O5Si | |
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N | |
17317 | |
CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC |
Spécification
3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane | |
1.0700g/mL | |
122°C | |
96% min. (GC) | |
1.4280 to 1.4300 | |
1.07 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and ether | |
CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC | |
236.34 | |
4 mPa.s (20°C) | |
97% |
2530-83-8 | |
120.0°C (2.0 mmHg) | |
Authentique | |
C9H20O5Si | |
17, V,3, 45 | |
3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane | |
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane | |
17317 | |
236.34 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter un appareil de protection du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 219-784-2
- 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.