Learn More
(3-Glycidoxypropyl)triméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.40€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2530-83-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H20O5Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.339 |
Numéro MDL | MFCD00005144 |
Clé InChI | BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane |
CID PubChem | 17317 |
Nom IUPAC | Triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane |
SMILES | CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11438357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18431.14 |
25 g |
34.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11448357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18431.22 |
100 g |
56.40€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18431.36 |
500 g |
184.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane is used in the production of carbon steel and its pre treatment favors the dry and wet adhesion of epoxy coating. It is also used to prepare epoxy-functionalized silica nanoparticles, which gives a reactive surface for one-step and high-density protein immobilization. It serves as a coupling agent and adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (3-glycidoxypropyl)triméthoxysilane est utilisé dans la production d’acier au carbone et son pré-traitement favorise l’adhérence sèche et humide du revêtement époxy. Il est également utilisé pour préparer des nanoparticules de silice à fonction époxy, ce qui donne une surface réactive pour l’immobilisation des protéines en une étape et à haute densité. Il sert d’agent de couplage et de promoteur d’adhérence.
Solubilité
Miscible avec les alcools, les cétones et les hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
2530-83-8 | |
236.339 | |
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N | |
17317 | |
CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC |
C9H20O5Si | |
MFCD00005144 | |
3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane | |
Triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane |
Spécification
119°C to 121°C (2mmHg) | |
<-70°C | |
C9H20O5Si | |
4308125 | |
3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane | |
BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane | |
17317 | |
97% | |
1.429 | |
1.072 |
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane | |
2530-83-8 | |
MFCD00005144 | |
135°C (275°F) | |
Miscible with alcohols,ketones and aliphatic or aromatic hydrocarbons. Immiscible with water. | |
CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC | |
236.339 | |
236.34 | |
Odorless | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P201-P202-P280-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P501c
H318-H341
missing translation for 'einecsNumber' : 219-784-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VV4025000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.