Learn More
(3-Glycidoxypropyl)triméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458357
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane is used in the production of carbon steel and its pre treatment favors the dry and wet adhesion of epoxy coating. It is also used to prepare epoxy-functionalized silica nanoparticles, which gives a reactive surface for one-step and high-density protein immobilization. It serves as a coupling agent and adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (3-glycidoxypropyl)triméthoxysilane est utilisé dans la production d’acier au carbone et son pré-traitement favorise l’adhérence sèche et humide du revêtement époxy. Il est également utilisé pour préparer des nanoparticules de silice à fonction époxy, ce qui donne une surface réactive pour l’immobilisation des protéines en une étape et à haute densité. Il sert d’agent de couplage et de promoteur d’adhérence.
Solubilité
Miscible avec les alcools, les cétones et les hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-83-8
Formule moléculaire C9H20O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 236.339
Numéro MDL MFCD00005144
Clé InChI BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
CID PubChem 17317
Nom IUPAC Triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 119°C to 121°C (2mmHg)
Nom chimique ou matériau (3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
Point de fusion <-70°C
Quantité 500 g
Beilstein 4308125
Point d’éclair 135°C (275°F)
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,ketones and aliphatic or aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Poids de la formule 236.34
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.429
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.072
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.