Learn More
Iodure de 3-fluorophénylzinc, 0,5 M en THF, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Fluorophenylzinc iodide |
Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
CAS | 307496-28-2 |
Densité | 0.995 |
Formule moléculaire | C6H4FIZn |
Numéro MDL | MFCD01311395 |
Quantité | 50 mL |
Numéro UN | UN3399 |
Sensibilité | Air sensitive; May form a precipitate |
Synonyme | 3-fluorophenyl zincylium iodide, zinc, 3-fluorophenyl iodo, grdtucmqmqtybs-uhfffaoysa-m |