Learn More
Acide 3-fluorophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
32.30€ - 215.00€
Identifiants chimiques
CAS | 768-35-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6BFO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.92 |
Numéro MDL | MFCD00236042 |
Clé InChI | KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluorobenzeneboronic acid, m-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro phenylboric acid, 3-fluorophenyl boranediol, 3-fluorophenylbornic acid, fpba, boronic acid, b-3-fluorophenyl, 3-fluoro-phenyl-boronic acid |
CID PubChem | 2733986 |
Nom IUPAC | Acide (3-fluorophényl)boronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=CC(F)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10526261
|
Thermo Scientific Acros
345640010 |
1 g | Flacon en verre |
32.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10683172
|
Thermo Scientific Acros
345640050 |
5 g | Flacon en verre |
62.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10297503
|
Thermo Scientific Acros
345640250 |
25 g | Flacon en verre |
215.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
768-35-4 | |
139.92 | |
KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N | |
2733986 | |
OB(O)C1=CC=CC(F)=C1 |
C6H6BFO2 | |
MFCD00236042 | |
3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluorobenzeneboronic acid, m-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro phenylboric acid, 3-fluorophenyl boranediol, 3-fluorophenylbornic acid, fpba, boronic acid, b-3-fluorophenyl, 3-fluoro-phenyl-boronic acid | |
Acide (3-fluorophényl)boronique |
Spécification
3-Fluorophenylboronic acid | |
96.0 | |
211.0°C to 212.0°C | |
Authentique | |
C6H6BFO2 | |
MFCD00236042 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol and thf | |
OB(O)C1=CC=CC(F)=C1 | |
139.92 | |
139.92 | |
Poudre cristalline |
768-35-4 | |
100.0 | |
Blanc | |
97% | |
FC6H4B(OH)2 | |
3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluorobenzeneboronic acid, m-fluorophenylboronic acid, 3-fluoro phenylboric acid, 3-fluorophenyl boranediol, 3-fluorophenylbornic acid, fpba, boronic acid, b-3-fluorophenyl, 3-fluoro-phenyl-boronic acid | |
KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3-fluorophényl)boronique | |
2733986 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 3-Fluorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.