Learn More
3-Fluoro-N-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
88.20€ - 1128.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1978-37-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8FN |
Poids moléculaire (g/mol) | 125.146 |
Numéro MDL | MFCD02683095 |
Clé InChI | FHYDHJXZZQCXOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methyl-3-fluoroaniline, 3-fluoro-n-methylbenzenamine, 3-fluoro-n-methylanilin, n-methyl-m-fluoroaniline, acmc-209xf6, ksc497i4f, 3-fluoro-phenyl-methyl-amine, 3-fluoro-n-methylaniline, benzenamine, 3-fluoro-n-methyl |
CID PubChem | 2759011 |
Nom IUPAC | 3-fluoro-N-méthylaniline |
SMILES | CNC1=CC(=CC=C1)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22565.09 |
10 g |
88.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11405147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22565.18 |
50 g |
325.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11415147
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22565.30 |
250 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1978-37-6 | |
125.146 | |
FHYDHJXZZQCXOX-UHFFFAOYSA-N | |
2759011 | |
CNC1=CC(=CC=C1)F |
C7H8FN | |
MFCD02683095 | |
n-methyl-3-fluoroaniline, 3-fluoro-n-methylbenzenamine, 3-fluoro-n-methylanilin, n-methyl-m-fluoroaniline, acmc-209xf6, ksc497i4f, 3-fluoro-phenyl-methyl-amine, 3-fluoro-n-methylaniline, benzenamine, 3-fluoro-n-methyl | |
3-fluoro-N-méthylaniline |
Spécification
3-Fluoro-N-methylaniline | |
1.11 | |
86°C (187°F) | |
C7H8FN | |
UN2810 | |
FHYDHJXZZQCXOX-UHFFFAOYSA-N | |
3-fluoro-N-méthylaniline | |
2759011 | |
97% |
1978-37-6 | |
94°C (19 mmHg) | |
Characteristic | |
MFCD02683095 | |
n-methyl-3-fluoroaniline, 3-fluoro-n-methylbenzenamine, 3-fluoro-n-methylanilin, n-methyl-m-fluoroaniline, acmc-209xf6, ksc497i4f, 3-fluoro-phenyl-methyl-amine, 3-fluoro-n-methylaniline, benzenamine, 3-fluoro-n-methyl | |
CNC1=CC(=CC=C1)F | |
125.146 | |
125.15 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H311-H373-H227-H302-H332-H315-H319
Toxic in contact with skin.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Combustible liquid.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H332-H311-H315-H319-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only