Learn More
3-fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
167.00€ - 494.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1019613-18-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H11F2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 219.24 |
Numéro MDL | MFCD11144475 |
Clé InChI | HOWHCAHRSXJDGW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 3-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline |
CID PubChem | 28455758 |
Nom IUPAC | 3-fluoro-N-[(4-fluorophényl)méthyl]aniline |
SMILES | FC1=CC=C(CNC2=CC(F)=CC=C2)C=C1 |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1019613-18-3 | |
219.24 | |
HOWHCAHRSXJDGW-UHFFFAOYSA-N | |
28455758 | |
FC1=CC=C(CNC2=CC(F)=CC=C2)C=C1 |
C13H11F2N | |
MFCD11144475 | |
3-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 3-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline | |
3-fluoro-N-[(4-fluorophényl)méthyl]aniline |
Spécification
3-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline | |
C13H11F2N | |
3-fluoro-n-4-fluorobenzyl aniline, 3-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline | |
FC1=CC=C(CNC2=CC(F)=CC=C2)C=C1 | |
219.24 | |
219.23 |
1019613-18-3 | |
MFCD11144475 | |
HOWHCAHRSXJDGW-UHFFFAOYSA-N | |
3-fluoro-N-[(4-fluorophényl)méthyl]aniline | |
28455758 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante