Learn More
Acide 3-fluoro-5-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
83.80€ - 329.00€
Identifiants chimiques
CAS 609807-25-2
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.946
Numéro MDL MFCD07363780
Clé InChI MQFKLCWETPKBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1b9ik, 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
CID PubChem 2763243
Nom IUPAC acide (3-fluoro-5-méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)F)OC)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15409507
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52768.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15419507
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52768.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
609807-25-2
169.946
MQFKLCWETPKBCH-UHFFFAOYSA-N
2763243
B(C1=CC(=CC(=C1)F)OC)(O)O
C7H8BFO3
MFCD07363780
3-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1b9ik, 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
acide (3-fluoro-5-méthoxyphényl)boronique
Spécification
3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
168°C to 172°C
MFCD07363780
MQFKLCWETPKBCH-UHFFFAOYSA-N
acide (3-fluoro-5-méthoxyphényl)boronique
2763243
98%
609807-25-2
C7H8BFO3
3-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenyl, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-1b9ik, 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronicacid, 3-fluoro-5-methoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
B(C1=CC(=CC(=C1)F)OC)(O)O
169.946
169.95
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante