Learn More
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid is used as intermediates. Hydroxybenzene boronic acids are involved in suzuki miyaura reactions. It is a arylboronic acid. 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, can be an effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-fluoro-4-hydroxybenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire. Les acides boroniques hydroxybenzène sont impliqués dans les réactions de Suzuki Miyaura. Il s’agit d’un acide arylboronique. L’acide 3-fluoro-4-hydroxybenzèneboronique peut être un catalyseur efficace pour l’amidation et l’estérification des acides carboxyliques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
L’acide 3-fluoro-4-hydroxybenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire. Les acides boroniques hydroxybenzène sont impliqués dans les réactions de Suzuki Miyaura. Il s’agit d’un acide arylboronique. L’acide 3-fluoro-4-hydroxybenzèneboronique peut être un catalyseur efficace pour l’amidation et l’estérification des acides carboxyliques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid |
Point de fusion | 252°C to 256°C |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 155.92 |
Pourcentage de pureté | 97% |