Learn More
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15469877
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid is used as intermediates. Hydroxybenzene boronic acids are involved in suzuki miyaura reactions. It is a arylboronic acid. 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, can be an effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-fluoro-4-hydroxybenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire. Les acides boroniques hydroxybenzène sont impliqués dans les réactions de Suzuki Miyaura. Il s’agit d’un acide arylboronique. L’acide 3-fluoro-4-hydroxybenzèneboronique peut être un catalyseur efficace pour l’amidation et l’estérification des acides carboxyliques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182344-14-5
Formule moléculaire C6H6BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.919
Numéro MDL MFCD06659838
Clé InChI OYNDLOJPYURCJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-hydroxyphenyl boronic acid, 4-borono-2-fluorophenol, boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl, 3-fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid, pubchem18807, acmc-1c2s7, 3-fluoro-4-hydroxy-phenylboronic acid, 4-hydroxy-3-fluorophenyl boronic acid, 3-fluoro-4-hydroxyphenyl-boronic acid
CID PubChem 23005361
Nom IUPAC Acide (3-fluoro-4-hydroxyphényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)O)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
Point de fusion 252°C to 256°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 155.92
Pourcentage de pureté 97%