Learn More
3’-fluoro-2’-méthylacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15424917
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177942-47-1
Formule moléculaire C9H9FO
Poids moléculaire (g/mol) 152.168
Numéro MDL MFCD09832257
Clé InChI XVVKIGRXVZJHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-fluoro-2'-methylacetophenone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl ethanone, 1-acetyl-3-fluoro-2-methylbenzene, 3/'-fluoro-2/'-methylacetophenone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-fluoro-2-methylphenyl-9ci
CID PubChem 20112182
Nom IUPAC 1-(3-fluoro-2-méthylphényl)éthanone
SMILES CC1=C(C=CC=C1F)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Fluoro-2'-methylacetophenone
Indice de réfraction 1.5105
Quantité 5 g
Poids de la formule 152.17
Pourcentage de pureté 97%