Learn More
3-Éthyl-3-oxetaneméthanol, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10108802
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 3047-32-3
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00190143
Clé InChI UNMJLQGKEDTEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-ethyl-3-oxetanemethanol, 3-ethyloxetan-3-yl methanol, 3-oxetanemethanol, 3-ethyl, 3-ethyloxetane-3-methanol, unii-622325vbyo, 3-ethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-hydroxymethyl-3-ethyloxetane, 3-ethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-ethyl-oxetan-3-yl-methanol, 2-hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane
CID PubChem 76444
Nom IUPAC (3-éthyloxétan-3-yl)méthanol
SMILES CCC1(COC1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0190g/mL
Point d’ébullition 96.0°C (4.0 mmHg)
Point d’éclair 108°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H12O2
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4540
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.019
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Ethyl-3-oxetanemethanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.