Learn More
3-éthyl-3-(3-hydroxyphényl)-1-méthylazépan-2-one ,95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10649934
Click to view available options
Quantité:
1 g
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Ethyl-3-(3-hydroxyphenyl)-1-methylazepan-2-one
CAS 71556-74-6
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C15H21NO2
Numéro MDL MFCD00276840
Quantité 1 g
Synonyme 3-ethyl-3-3-hydroxyphenyl-1-methylazepan-2-one, 3-ethylhexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one, 3-ethyl-hexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one, 3-ethyl-3-hydroxyphenyl-1-methylazepan-2-one, 2h-azepin-2-one,3-ethylhexahydro-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl, 3-ethyl-3-3-hydroxy-phenyl-1-methyl-azepan-2-one, hexahydro-3-ethyl-3-3-hydroxyphenyl-1-methyl-2h-azepin-2-one
Clé InChI YFSJZMANJNLCOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1(CCCCN(C1=O)C)C2=CC(=CC=C2)O
Nom IUPAC 3-éthyl-3-(3-hydroxyphényl)-1-méthylazepan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 247.338
CID PubChem 2794573
Poids de la formule 247.34
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique