Learn More
3-Diméthylaminopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.50€ - 142.00€
Identifiants chimiques
CAS | 109-55-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H14N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.18 |
Numéro MDL | MFCD00008216 |
Clé InChI | IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine |
CID PubChem | 7993 |
Nom IUPAC | N’,N’-diméthylpropane-1,3-diamine |
SMILES | CN(C)CCCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10234240
|
Thermo Scientific Acros
115902500 |
250 mL | Flacon en verre |
21.50€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10040730
|
Thermo Scientific Acros
115900010 |
1 L | Flacon en verre |
39.90€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10347483
|
Thermo Scientific Acros
115900025 |
2.5 L | Flacon en verre |
77.80€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10167693
|
Thermo Scientific
115900050 |
5 L | Tambour en métal |
142.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
109-55-7 | |
102.18 | |
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N | |
7993 | |
CN(C)CCCN |
C5H14N2 | |
MFCD00008216 | |
3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine | |
N’,N’-diméthylpropane-1,3-diamine |
Spécification
3-Dimethylaminopropylamine | |
98.5 | |
-60.0°C | |
133.0°C | |
Authentique | |
C5H14N2 | |
1.4340 to 1.4360 | |
04, III, 554 | |
0.81 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
CN(C)CCCN | |
102.18 | |
1.6 mPa.s (20°C) | |
99% |
109-55-7 | |
100.0 | |
0.8100g/mL | |
32°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2N(CH2)3NH2 | |
MFCD00008216 | |
01,274 | |
3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine | |
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N | |
N’,N’-diméthylpropane-1,3-diamine | |
7993 | |
102.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif par contact cutané.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-680-9
- 3-Dimethylaminopropylamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.