Learn More
Anhydride 3-diméthylaminobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
48.40€ - 241.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4629-50-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H20N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 312.37 |
Numéro MDL | MFCD09757555 |
Clé InChI | ROXBMXDDDMXDFQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-dimethylaminobenzoic anhydride, 3-dimethylamino benzoyl 3-dimethylamino benzoate, 3-dimethylamino benzoic anhydride, bis 3-dimethylamino benzoic acid anhydride, 3-dimethylaminobenzoyl 3-dimethylaminobenzoate, benzoic acid,3-dimethylamino-, anhydride with 3-dimethylamino benzoic acid |
CID PubChem | 46779096 |
Nom IUPAC | 3-(dimethylamino)benzoyl 3-(dimethylamino)benzoate |
SMILES | CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)N(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32446.03 |
1 g |
48.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405167
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32446.09 |
10 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
4629-50-9 | |
312.37 | |
ROXBMXDDDMXDFQ-UHFFFAOYSA-N | |
46779096 | |
CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)N(C)C |
C18H20N2O3 | |
MFCD09757555 | |
3-dimethylaminobenzoic anhydride, 3-dimethylamino benzoyl 3-dimethylamino benzoate, 3-dimethylamino benzoic anhydride, bis 3-dimethylamino benzoic acid anhydride, 3-dimethylaminobenzoyl 3-dimethylaminobenzoate, benzoic acid,3-dimethylamino-, anhydride with 3-dimethylamino benzoic acid | |
3-(dimethylamino)benzoyl 3-(dimethylamino)benzoate |
Spécification
3-Dimethylaminobenzoic anhydride | |
110°C to 114°C | |
MFCD09757555 | |
ROXBMXDDDMXDFQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-(dimethylamino)benzoyl 3-(dimethylamino)benzoate | |
46779096 | |
97% |
4629-50-9 | |
C18H20N2O3 | |
3-dimethylaminobenzoic anhydride, 3-dimethylamino benzoyl 3-dimethylamino benzoate, 3-dimethylamino benzoic anhydride, bis 3-dimethylamino benzoic acid anhydride, 3-dimethylaminobenzoyl 3-dimethylaminobenzoate, benzoic acid,3-dimethylamino-, anhydride with 3-dimethylamino benzoic acid | |
CN(C)C1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C1=CC(=CC=C1)N(C)C | |
312.37 | |
312.37 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante