Learn More
3-Diméthylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11335319
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3-Diméthylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29220-04-0
Formule moléculaire C4H6N2S3
Poids moléculaire (g/mol) 178.286
Numéro MDL MFCD00052567
Clé InChI IDRNGWAVAQNFSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 5-dimethylamino-3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-3-thione, bio9c6, acmc-20an52, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazoline-3-thione, 3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, dimethylamino
CID PubChem 2747561
Nom IUPAC 5-(diméthylamino)-1,2,4-dithiazole-3-thione
SMILES CN(C)C1=NC(=S)SS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione
Point de fusion 175°C to 177°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 178.31
Pourcentage de pureté 97%