Learn More
3-Diéthylaminopropylamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10375790
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-78-9
Formule moléculaire C7H18N2
Poids moléculaire (g/mol) 130.24
Numéro MDL MFCD00008218
Clé InChI QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-diethylaminopropylamine, 3-diethylamino propylamine, n,n-diethyl-1,3-propanediamine, 3-aminopropyl diethylamine, n1,n1-diethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n-diethyl, diethylaminotrimethylenamine, n,n-diethyl-1,3-diaminopropane, 1-diethylamino propylamine-3, n-3-diethylaminopropyl amine
CID PubChem 61011
Nom IUPAC (3-aminopropyl)diethylamine
SMILES CCN(CC)CCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Diethylaminopropylamine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -60°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 168°C to 171°C
Point d’éclair 53°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2N(CH2)3NH2
Indice de réfraction 1.4406 to 1.4426
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water
Viscosité 1.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.23
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Diethylaminopropylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.