Learn More
3-Diéthylamino-1-propyne, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11398685
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
3-Diethylamino-1-propyne is used as functional leveling agent, brightener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Le diéthylamino-1-propyne est utilisé comme agent de mise à niveau fonctionnel, plus brillant.
Solubilité
Soluble dans l’acide. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec la chaleur, la lumière, le dioxyde de carbone, les poudres de métaux lourds. Sensible à la lumière et à l’air. Stocker dans l‘obscurité. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4079-68-9
Formule moléculaire C7H13N
Poids moléculaire (g/mol) 111.188
Numéro MDL MFCD00039881
Clé InChI JZJXKEWVUBVOEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-diethylamino-2-propyne, diethylpropargylamine, 2-propyn-1-amine, n,n-diethyl, n,n-diethylpropargylamine, n,n-diethyl-2-propynylamine, 3-diethylamino propyne, 3-diethylamino-1-propyne, 3-n,n-diethylamino propyne, 1-n,n-diethylamino-2-propyne, 2-propynylamine, n,n-diethyl
CID PubChem 20010
Nom IUPAC N,N-diéthylprop-2-yn-1-amine
SMILES CCN(CC)CC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Diethylamino-1-propyne
Densité 0.804
Point d’ébullition 119°C to 120°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire (CH3CH2)2NCH2C≡CH
Indice de réfraction 1.4305
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 1098468
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 111.19
Pourcentage de pureté ≥98%