Learn More
3-(Di-n-butylamino)--propyne,1-propyne, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11363026
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6336-58-9
Formule moléculaire C11H21N
Poids moléculaire (g/mol) 167.296
Numéro MDL MFCD00041673
Clé InChI XTEBRELWTGWYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-dibutylamino-1-propyne, dibutylprop-2-ynylamine, dibutylpropargylamine, 3-dibutylaminopropyne, n,n-dibutylpropargylamine, di-n-butyl propargyl amine, acmc-209nf4, di-n-butylamino-1-propyne, n,n-dibutyl-2-propynylamine
CID PubChem 138732
Nom IUPAC N-butyl-N-prop-2-ynylbutan-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Di-n-butylamino)-1-propyne
Point d’ébullition 87°C to 89°C (19 mmHg)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.44
Quantité 1 g
Beilstein 1752173
Poids de la formule 167.3
Pourcentage de pureté 98%