Learn More
3-chlorure de cyclopentylpropionyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403308
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-97-2
Formule moléculaire C8H13ClO
Poids moléculaire (g/mol) 160.64
Numéro MDL MFCD00001391
Clé InChI SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyclopentylpropionyl chloride, cyclopentylpropionyl chloride, cyclopentanepropionyl chloride, 3-cyclopentyl propionyl chloride, cyclopentanepropanoyl-chloride, pubchem21363, cyclopentylpropionylchloride, cyclopentanepropanoylchloride, 3-cyclopentylpropanyl chloride, cyclopentane propionyl chloride
CID PubChem 66039
Nom IUPAC Chlorure de 3-cyclopentylpropanoyl
SMILES ClC(=O)CCC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyclopentylpropionyl chloride
Densité 1.049
Point d’ébullition 199°C to 200°C
Point d’éclair 84°C (184°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.4645
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1856952
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 160.64
Pourcentage de pureté 98%