Learn More
(3-cyanopropyl)trichlorosilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409060
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1071-27-8
Formule moléculaire C4H6Cl3NSi
Poids moléculaire (g/mol) 202.534
Numéro MDL MFCD00013832
Clé InChI HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanopropyltrichlorosilane, butanenitrile, 4-trichlorosilyl, 4-trichlorosilyl butyronitrile, 4-cyanobutyltrichlorosilane, butyronitrile, 4-trichlorosilyl, trichloro 3-cyanopropyl silane, trichlor-3-kyanpropylsilan, silane, trichloro 3-cyanopropyl, unii-05m8iu15r8, gamma-cyanopropyltrichlorosilane
CID PubChem 14063
Nom IUPAC 4-trichlorosilylbutanenitrile
SMILES C(CC#N)C[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 237°C to 238°C
Nom chimique ou matériau (3-Cyanopropyl)trichlorosilane
Quantité 100 g
Formule linéaire Cl3Si(CH2)3CN
Numéro UN UN2987
Beilstein 906924
Point d’éclair 92°C (198°F)
Poids de la formule 202.54
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.463
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.28