Learn More
Acide 3-cyano-4-fluorobenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
54.60€ - 144.00€
Identifiants chimiques
CAS 214210-21-6
Formule moléculaire C7H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.93
Numéro MDL MFCD03095130
Clé InChI OLKIYJDSLMKNLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-cyano-4-fluorophenyl boronic acid, 3-cyano-4-fluoro-phenyl boronic acid, 3-cyano-4-fluorophneylboronic acid, boronic acid, 3-cyano-4-fluorophenyl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1802, acmc-1cq96, ksc494o9l, 3-cyano-4-fluoro phenylboronic acid
CID PubChem 2757964
Nom IUPAC Acide (3-cyano-4-fluorophényl)boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)F)C#N)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15419817
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53041.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15499807
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53041.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
214210-21-6
164.93
OLKIYJDSLMKNLC-UHFFFAOYSA-N
2757964
B(C1=CC(=C(C=C1)F)C#N)(O)O
C7H5BFNO2
MFCD03095130
3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-cyano-4-fluorophenyl boronic acid, 3-cyano-4-fluoro-phenyl boronic acid, 3-cyano-4-fluorophneylboronic acid, boronic acid, 3-cyano-4-fluorophenyl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1802, acmc-1cq96, ksc494o9l, 3-cyano-4-fluoro phenylboronic acid
Acide (3-cyano-4-fluorophényl)boronique
Spécification
3-Cyano-4-fluorobenzeneboronic acid
>300°C
MFCD03095130
OLKIYJDSLMKNLC-UHFFFAOYSA-N
Acide (3-cyano-4-fluorophényl)boronique
2757964
98%
214210-21-6
C7H5BFNO2
3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-cyano-4-fluorophenyl boronic acid, 3-cyano-4-fluoro-phenyl boronic acid, 3-cyano-4-fluorophneylboronic acid, boronic acid, 3-cyano-4-fluorophenyl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1802, acmc-1cq96, ksc494o9l, 3-cyano-4-fluoro phenylboronic acid
B(C1=CC(=C(C=C1)F)C#N)(O)O
164.93
164.93
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante