Learn More
3-Cyano-2-méthoxypyridine, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 15429067
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
3-cyano-2-méthoxypyridine est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7254-34-4
Formule moléculaire C7H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 134.14
Numéro MDL MFCD07363804
Clé InChI IHWZCGMZILLKFD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 252099
Nom IUPAC 2-methoxypyridine-3-carbonitrile
SMILES COC1=NC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Cyano-2-methoxypyridine
Quantité 250 mg
Synonyme 2-methoxynicotinonitrile, 3-cyano-2-methoxypyridine, 2-methoxy-nicotinonitrile, 2-methoxy-3-cyanopyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbonitrile, 2-methoxynicotinonitril, acmc-1bcy7, 3-pyridinecarbonitrile,2-methoxy
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté ≥97%