Learn More
3-coumaranone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.30€ - 658.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7169-34-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.13 |
Numéro MDL | MFCD00051810 |
Clé InChI | MGKPCLNUSDGXGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzofuran-3 2h-one, 3-coumaranone, 3 2h-benzofuranone, 1-benzofuran-3 2h-one, coumaranone, benzofuran-3-one, coumaran-3-one, 2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 2h-benzofuran-3-one |
CID PubChem | 23556 |
Nom IUPAC | 2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one |
SMILES | O=C1COC2=CC=CC=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409522
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10202.03 |
1 g |
47.30€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419522
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10202.06 |
5 g |
172.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429522
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10202.14 |
25 g |
658.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Coumaranone is used in the aurones, [2-benzylidenebenzofuran-3(2H)-ones] by reacting with appropriate aldehyde. It is involved in the condensation reaction with aldehydes in the presence of morpholine acetate to prepare substituted 2-(arylidene)benzofuran-3(ZH)-ones. In Horner-Wadsworth-Emmons reaction, it reacts with diethyl¬ cyanomethyl¬phosphonate to give 3-(cyanomethyl)benzofurans, which is an intermediate in the synthesis of antihyperglycemic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe composé 3-coumaranone est utilisé dans les aurones, [2-benzylidènebenzofurane3-(2H)-ones] en réaction avec l’aldéhyde approprié. Il est impliqué dans la réaction de condensation avec les aldéhydes en présence d’acétate de morpholine pour préparer 2-(arylidène)benzofurane-3(ZH)-ones. Dans la réaction de Horner-Wadsworth-Emmons, il réagit avec le diéthyl-cyanométhyl-phosphonate pour donner 3-(cyanométhyl)benzofurane, qui est un intermédiaire dans la synthèse d’agents antihyperglycémiques.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
7169-34-8 | |
134.13 | |
MGKPCLNUSDGXGT-UHFFFAOYSA-N | |
23556 | |
O=C1COC2=CC=CC=C12 |
C8H6O2 | |
MFCD00051810 | |
benzofuran-3 2h-one, 3-coumaranone, 3 2h-benzofuranone, 1-benzofuran-3 2h-one, coumaranone, benzofuran-3-one, coumaran-3-one, 2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 2h-benzofuran-3-one | |
2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one |
Spécification
3-Coumaranone | |
97°C to 102°C | |
MFCD00051810 | |
Light sensitive | |
Slightly miscible with water. | |
O=C1COC2=CC=CC=C12 | |
134.13 | |
134.13 |
7169-34-8 | |
C8H6O2 | |
115296 | |
benzofuran-3 2h-one, 3-coumaranone, 3 2h-benzofuranone, 1-benzofuran-3 2h-one, coumaranone, benzofuran-3-one, coumaran-3-one, 2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 2h-benzofuran-3-one | |
MGKPCLNUSDGXGT-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one | |
23556 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : −30°C à −10°C
RUO – Research Use Only