Learn More
3-chlorothiophène, 96 %, Thermo Scientific™
47.53€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS | 17249-80-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H3ClS |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.59 |
Numéro MDL | MFCD00043887 |
Clé InChI | QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h |
CID PubChem | 87017 |
Nom IUPAC | 3-chlorothiophène |
SMILES | C1=CSC=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10642522
|
Thermo Scientific Acros
258800050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
10478612
|
Thermo Scientific Acros
258800250 |
25 g | Flacon en verre |
184.00€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Identifiants chimiques
17249-80-8 | |
118.59 | |
QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N | |
87017 | |
C1=CSC=C1Cl |
C4H3ClS | |
MFCD00043887 | |
thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h | |
3-chlorothiophène |
Spécification
3-Chlorothiophene | |
17249-80-8 | |
100.0 | |
1.2760g/mL | |
37°C | |
95% min. (GC) | |
1.5520 to 1.5540 | |
1.276 | |
Solubility in water: <0.2g/L (20°C). | |
C1=CSC=C1Cl | |
118.59 | |
118.59 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
Incolore à jaune | |
137.0°C to 139.0°C | |
Authentique | |
C4H3ClS | |
MFCD00043887 | |
thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h | |
QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N | |
3-chlorothiophène | |
87017 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut nuire au fœtus.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Le produit s’assombrit durant le stockage
RUO – Research Use Only