Learn More
Chlorure de 3-chlorothiophène-2-carbonyle, Thermo Scientific™
Code produit. 10442504
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 86427-02-3
Formule moléculaire C5H2Cl2OS
Poids moléculaire (g/mol) 181.03
Numéro MDL MFCD00068137
Clé InChI GCPHKTQMABHWPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-2-chlorocarbonyl thiophene, 2-thiophenecarbonyl chloride, 3-chloro-9ci, pubchem5480, timtec-bb sbb005473, buttpark 29\06-44, chloro thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorothiophene-2-carboyl chloride, 3-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
CID PubChem 2735824
Nom IUPAC Chlorure de 3-chlorothiophène-2-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Poids de la formule 181.04
Pourcentage de pureté 97%