Learn More
3-chloropyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
60.60€ - 174.87€
Identifiants chimiques
CAS | 626-60-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 113.54 |
Numéro MDL | MFCD00006375 |
Clé InChI | PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine |
CID PubChem | 12287 |
Nom IUPAC | 3-chloropyridine |
SMILES | ClC1=CC=CN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10162230
|
Thermo Scientific Acros
110020250 |
25 mL | Flacon en verre |
60.60€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10494935
|
Thermo Scientific Acros
110021000 |
100 mL | Flacon en verre |
174.87€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
626-60-8 | |
113.54 | |
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N | |
12287 | |
ClC1=CC=CN=C1 |
C5H4ClN | |
MFCD00006375 | |
pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine | |
3-chloropyridine |
Spécification
3-Chloropyridine | |
98.5 | |
Incolore à jaune | |
147.0°C to 150.0°C | |
Authentique | |
C5H4ClN | |
1.5310 to 1.5340 | |
20, 230 | |
pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine | |
PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloropyridine | |
12287 | |
99% |
626-60-8 | |
100.0 | |
1.1900g/mL | |
66°C | |
98.5% min. (GC) | |
(C5H4N)Cl | |
MFCD00006375 | |
1.19 | |
Solubility in water: 10g/L (20°C) | |
ClC1=CC=CN=C1 | |
113.54 | |
113.55 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-955-7
- 3-Chloropyridine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.