Learn More
Acide 3-chloropyridine-4-boronique 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15469637
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 458532-98-4
Formule moléculaire C5H5BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.36
Numéro MDL MFCD03425942
Clé InChI JLIHQPWLAOYTRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-pyridineboronic acid, 3-chloropyridin-4-yl boronic acid, 3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-4-pyridyl boronic acid, 4-borono-3-chloropyridine, 3-chloropyridin-4-yl-4-boronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-pyridinyl, 3-chloropyridine-4-boronic acid hydrate, acmc-209k4r, 3-chloropyridine-4-boronic acid,
CID PubChem 3861877
Nom IUPAC Acide (3-chloropyridine-4-yl)boronique
SMILES B(C1=C(C=NC=C1)Cl)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropyridine-4-boronic acid
Point de fusion 95°C to 97°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 157.37
Pourcentage de pureté 96%