Learn More
(3-chloropropyl)triméthoxysilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10694992
(3-chloropropyl)triméthoxysilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10694992
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Code produit. 10694992
Marque: Thermo Scientific Acros 137281000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2530-87-2
Formule moléculaire C6H15ClO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 198.72
Numéro MDL MFCD00000997
Clé InChI OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62449
Nom IUPAC 3-clloropropyl(triéthoxy)silane
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Especificaciones
Nom chimique ou matériau (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 195°C to 196°C (750.0 mmHg)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)3Si(CH2)3Cl
Indice de réfraction 1.4190 to 1.421
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 198.72
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0442597 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number137281000,137285000
Numéro de lotA0455954 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/08/2023 Catalog Number137281000,137280250,137285000
Numéro de lotA0409592 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number137281000,137280250,137285000
Numéro de lotA0415635 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2022 Catalog Number137281000,137280250,137285000
Numéro de lotA0442597 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/05/2022 Catalog Number137281000,137280250,137285000
Nombre del producto
  • (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
(3-chloropropyl)triméthoxysilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado