Learn More
(3-Chloropropyl)triméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11440707
(3-Chloropropyl)triméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440707
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11440707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22517.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane is a good coupling agent for epoxy resins to glass in laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (3-chloropropyl)triméthoxysilane est un bon agent de couplage entre les résines époxy et le verre dans les laminés.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-87-2
Formule moléculaire C6H15ClO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 198.718
Numéro MDL MFCD00000997
Clé InChI OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilanAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62449
Nom IUPAC 3-clloropropyl(triéthoxy)silane
SMILES CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 195°C to 197°C
Nom chimique ou matériau (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Point de fusion -50°C
Quantité 100 g
Beilstein 969627
Point d’éclair 78°C (172°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 198.72
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.42
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.077
Nom du produit
(3-Chloropropyl)triméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >