Learn More
(3-chloropropyl)trichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™
19.49€ - 194.00€
Identifiants chimiques
CAS 2550-06-3
Numéro MDL MFCD00013694
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11365129
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17770.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11375129
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17770.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
2550-06-3
MFCD00013694
Spécification
181°C to 183°C
2550-06-3
Cl(CH2)3SiCl3
UN2987
84°C (183°F)
OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
trichloro(3-chloropropyl)silane
75693
97%
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
C3H6Cl4Si
MFCD00013694
1737851
3-chloropropyltrichlorosilane, trichloro 3-chloropropyl silane, 3-chloropropyl trichlorosilane, chloropropyltrichlorosilane, silane, trichloro 3-chloropropyl, silane, 3-chloropropyltrichloro, trichloro-3-chloro-propyl-silane, silane, trichloro chloropropyl, g-chloropropyltrichlorosilane, gamma-chloropropyl trichlorosilane
C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)CCl
211.97
211.98
Acrid
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318-H227
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Combustible liquid.
GHS P Statement
P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P402+P404
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place.
Store in a closed container.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA