Learn More
Chlorure de 3-chloropropionyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
51.76€ - 202.01€
Identifiants chimiques
CAS | 625-36-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4Cl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.96 |
Numéro MDL | MFCD00000747 |
Clé InChI | INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride |
CID PubChem | 69364 |
Nom IUPAC | Chlorure de 3-chloropropanoyl |
SMILES | ClCCC(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10520181
|
Thermo Scientific Acros
109991000 |
100 mL | Flacon en verre |
51.76€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10408830
|
Thermo Scientific Acros
109995000 |
500 mL | Flacon en verre |
202.01€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
625-36-5 | |
126.96 | |
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N | |
69364 | |
ClCCC(Cl)=O |
C3H4Cl2O | |
MFCD00000747 | |
3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride | |
Chlorure de 3-chloropropanoyl |
Spécification
3-Chloropropionyl chloride | |
625-36-5 | |
100.0 | |
Brun à incolore | |
143.0°C to 145.0°C | |
Authentique | |
C3H4Cl2O | |
1.4560 to 1.4580 | |
02, 250 | |
3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride | |
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 3-chloropropanoyl | |
69364 | |
126.97 | |
Liquide |
98% | |
97.5 | |
-32.0°C | |
1.3300g/mL | |
49°C | |
97.5% min. (GC) | |
ClCH2CH2COCl | |
MFCD00000747 | |
1.33 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts violently with alcohol,amines,other,nucleophtilic solvents | |
ClCCC(Cl)=O | |
126.96 | |
1.4 mPa.s (20°C) | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Mortel par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être corrosif pour les métaux.
Corrosif pour les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 210-890-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3-Chloropropionyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only