Learn More
Chlorure de 3-chloropropionyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461727
Click to view available options
Quantité:
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 3-chlorpropionyle peut être utilisé dans le processus de production des ingrédients pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des agents oxydants, de l’eau/humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloropropionyl chloride
CAS 625-36-5
Point de fusion -32°C
Densité 1.325
Point d’ébullition 143°C to 145°C
Point d’éclair 59°C
Formule moléculaire C3H4Cl2O
Formule linéaire ClCH2CH2COCl
Indice de réfraction 1.457
Numéro MDL MFCD00000747
Quantité 500 g
Numéro UN UN3389
Beilstein 635814
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 3-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-chloro, propionyl chloride, 3-chloro, 3-chloropropionylchloride, beta-chloropropionyl chloride, 3-chloropropionic acid chloride, chloropropionyl chloride, propanoylchloride, 3-chloro, .beta.-chloropropanoyl chloride, .beta.-chloropropionyl chloride
Informations sur la solubilité Reacts violently with water.
Clé InChI INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCC(Cl)=O
Nom IUPAC Chlorure de 3-chloropropanoyl
Poids moléculaire (g/mol) 126.96
CID PubChem 69364
Poids de la formule 126.97
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.